Methyl-2-amino-3,4,5-trimethoxybenzoat
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BTB05442.1 BTB05442.10 BTB05442.50
MAYBBTB05442.1EA 0 EUR InStock
MAYBBTB05442.1 MAYBBTB05442.10 MAYBBTB05442.50
Methyl-2-amino-3,4,5-trimethoxybenzoat
Methyl-2-amino-3,4,5-trimethoxybenzoat
Formel: C₁₁H₁₅NO₅
MDL Number: MFCD00008426
CAS-Nummer: 5035-82-5
EINECS: 225-728-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge