2,4-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BTB07732DA BTB07732.10 BTB07732.50
MAYBBTB07732DAEA 0 EUR InStock
MAYBBTB07732DA MAYBBTB07732.10 MAYBBTB07732.50
2,4-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
2,4-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₇Cl₃N₂
MDL Number: MFCD00012929
CAS-Nummer: 5446-18-4
EINECS: 226-659-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge