2,3-Dimethylphenylhydraziniumchlorid
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BTB08677.1 BTB08677.50
MAYBBTB08677.1EA 0 EUR InStock
MAYBBTB08677.1 MAYBBTB08677.50
2,3-Dimethylphenylhydraziniumchlorid
2,3-Dimethylphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₈H₁₃ClN₂
MDL Number: MFCD00013380
CAS-Nummer: 56737-75-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge