4-(Trifluormethyl)phenylhydrazin
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CD11012.1 CD11012.10
MAYBCD11012.1EA 0 EUR InStock
MAYBCD11012.1 MAYBCD11012.10
4-(Trifluormethyl)phenylhydrazin
4-(Trifluormethyl)phenylhydrazin
Formel: C₇H₇F₃N₂
MDL Number: MFCD00042508
CAS-Nummer: 368-90-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge