4-Chlor-2-cyclohexylphenol
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SB00775.1 SB00775.10 SB00775.50
MAYBSB00775.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB00775.1 MAYBSB00775.10 MAYBSB00775.50
4-Chlor-2-cyclohexylphenol
4-Chlor-2-cyclohexylphenol
Formel: C₁₂H₁₅ClO
MW: 210.7 g/mol
CAS-Nummer: 13081-17-9
EINECS: 235-988-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge