2,4-Dibrom-6-methoxyanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AN-2549-5G AN-2549-1G
COBBAN-2549-5GEA 365 EUR InStock
COBBAN-2549-5G COBBAN-2549-1G
2,4-Dibrom-6-methoxyanilin
2,4-Dibrom-6-methoxyanilin
Formel: C₇H₇Br₂NO
MW: 280.95 g/mol
MDL Number: MFCD11977394
CAS-Nummer: 88149-47-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge