6-Brom-4-methyl-3-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-3991-100M BB-3991-250M
COBBBB-3991-100MEA 303 EUR InStock
COBBBB-3991-100M COBBBB-3991-250M
6-Brom-4-methyl-3-pyridinboronsäure
6-Bromo-4-methyl-3-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₇BBrNO₂
MW: 215.84 g/mol
MDL Number: MFCD09037489
CAS-Nummer: 1072945-75-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge