4-Brom-3-methoxybenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CA-4191-1G CA-4191-5G
COBBCA-4191-1GEA 68.2 EUR InStock
COBBCA-4191-1G COBBCA-4191-5G
4-Brom-3-methoxybenzoesäure
4-Bromo-3-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇BrO₃
MDL Number: MFCD08436017
CAS-Nummer: 56256-14-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge