Methyl-m-anisat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-0753-5G OT-0753-25G
COBBOT-0753-5GEA 37.5 EUR InStock
COBBOT-0753-5G COBBOT-0753-25G
Methyl-m-anisat
Methyl-m-anisat
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
MDL Number: MFCD00017193
CAS-Nummer: 5368-81-0
EINECS: 226-359-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge