2-Brom-4-chlorbenzaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-0994-5G OT-0994-25G OT-0994-1G
COBBOT-0994-5GEA 26.2 EUR InStock
COBBOT-0994-5G COBBOT-0994-25G COBBOT-0994-1G
2-Brom-4-chlorbenzaldehyd
2-Bromo-4-chlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrClO
MDL Number: MFCD09056792
CAS-Nummer: 84459-33-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge