2-Hydroxy-5-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PY-7192-25G PY-7192-5G
COBBPY-7192-25GEA 102 EUR InStock
COBBPY-7192-25G COBBPY-7192-5G
2-Hydroxy-5-(trifluormethyl)pyridin
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃NO
MW: 163.1 g/mol
MDL Number: MFCD00042315
CAS-Nummer: 33252-63-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge