Isopropyltrifluoracetat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001203.100G 001203-500G
FLUO001203.100GEA 144 EUR InStock
FLUO001203.100G FLUO001203-500G
Isopropyltrifluoracetat
Isopropyltrifluoracetat
Formel: C₅H₇F₃O₂
MW: 156.1 g/mol
MDL Number: MFCD00013566
CAS-Nummer: 400-38-4
EINECS: 206-922-1
UN: 2924
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge