(4-Fluorphenyl)methylsulfon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001765-5G 001765-25G
FLUO001765-5GEA 48.8 EUR InStock
FLUO001765-5G FLUO001765-25G
(4-Fluorphenyl)methylsulfon
(4-Fluorphenyl)methylsulfon
Formel: C₇H₇FO₂S
MDL Number: MFCD00039753
CAS-Nummer: 455-15-2
EINECS: 207-237-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge