Bis(4-fluorphenyl)sulfon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002477-25G 002477-100G
FLUO002477-25GEA 51.8 EUR InStock
FLUO002477-25G FLUO002477-100G
Bis(4-fluorphenyl)sulfon
Bis(4-fluorphenyl)sulfon
Formel: C₁₂H₈F₂O₂S
MDL Number: MFCD00000350
CAS-Nummer: 383-29-9
EINECS: 206-847-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge