2,2,2-Trifluorethylmethacrylat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003325-25G 003325-100G 003325-500G
FLUO003325-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003325-25G FLUO003325-100G FLUO003325-500G
2,2,2-Trifluorethylmethacrylat
2,2,2-Trifluorethylmethacrylat
Formel: C₆H₇F₃O₂
MDL Number: MFCD00013576
CAS-Nummer: 352-87-4
EINECS: 206-525-3
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge