Methylsulfonylaceton
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003502-5G 003502-25G
FLUO003502-5GEA 79.1 EUR InStock
FLUO003502-5G FLUO003502-25G
Methylsulfonylaceton
Methylsulfonylaceton
Formel: C₄H₈O₃S
MDL Number: MFCD00014745
CAS-Nummer: 5000-46-4
EINECS: 225-665-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge