2-Fluorphenylhydraziniumchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF1147. 006332-5G 006332-25G 006332-100G
CHMPCFF1147.EA 0 EUR InStock
CHMPCFF1147. FLUO006332-5G FLUO006332-25G FLUO006332-100G
2-Fluorphenylhydraziniumchlorid
2-Fluorphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₈ClFN₂
MW: 162.59 g/mol
MDL Number: MFCD00012927
CAS-Nummer: 2924-15-4
EINECS: 220-885-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge