2-Hydroxy-3-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF649.0.5 CFF649.1 006628-1G 006628-5G
CHMPCFF649.0.5EA 508 EUR InStock
CHMPCFF649.0.5 CHMPCFF649.1 FLUO006628-1G FLUO006628-5G
2-Hydroxy-3-(trifluormethyl)pyridin
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃NO
MDL Number: MFCD00153194
CAS-Nummer: 22245-83-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge