2,3,5,6-Tetrafluorphenylhydrazin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007370-5G 007370-25G
FLUO007370-5GEA 63.9 EUR InStock
FLUO007370-5G FLUO007370-25G
2,3,5,6-Tetrafluorphenylhydrazin
2,3,5,6-Tetrafluorphenylhydrazin
Formel: C₆H₄F₄N₂
MDL Number: MFCD00007575
CAS-Nummer: 653-11-2
EINECS: 211-494-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge