2-(Trifluormethyl)phenylhydrazin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007645-1G 007645-5G
FLUO007645-1GEA 121 EUR InStock
FLUO007645-1G FLUO007645-5G
2-(Trifluormethyl)phenylhydrazin
2-(Trifluormethyl)phenylhydrazin
Formel: C₇H₇F₃N₂
MW: 176.14
MDL Number: MFCD00052687
CAS-Nummer: 365-34-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge