2-(Trifluormethyl)phenylhydraziniumchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF1289. 008441-5G 008441-25G
CHMPCFF1289.EA 0 EUR InStock
CHMPCFF1289. FLUO008441-5G FLUO008441-25G
2-(Trifluormethyl)phenylhydraziniumchlorid
2-(Trifluormethyl)phenylhydraziniumchlorid
Formel: C₇H₈ClF₃N₂
MW: 212.6
MDL Number: MFCD00102619
CAS-Nummer: 3107-34-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge