2-Ethylphenylhydraziniumchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008798-25G 008798-10G 008798-100G
FLUO008798-25GEA 128 EUR InStock
FLUO008798-25G FLUO008798-10G FLUO008798-100G
2-Ethylphenylhydraziniumchlorid
2-Ethylphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₈H₁₃ClN₂
MDL Number: MFCD00071599
CAS-Nummer: 19398-06-2
EINECS: 421-460-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge