(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylendiamin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011708-5G 011708-1G
FLUO011708-5GEA 203 EUR InStock
FLUO011708-5G FLUO011708-1G
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylendiamin
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylendiamin
Formel: C₁₄H₁₆N₂
MDL Number: MFCD00082769
CAS-Nummer: 35132-20-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge