2-Hydroxy-4-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF1181. 017165-1G 017165-500MG
CHMPCFF1181.EA 0 EUR InStock
CHMPCFF1181. FLUO017165-1G FLUO017165-500MG
2-Hydroxy-4-(trifluormethyl)pyridin
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃NO
MW: 163.1 g/mol
MDL Number: MFCD00153195
CAS-Nummer: 50650-59-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge