(2-Fluorphenyl)methylsulfon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
019274-25G 019274-5G
FLUO019274-25GEA 459 EUR InStock
FLUO019274-25G FLUO019274-5G
(2-Fluorphenyl)methylsulfon
(2-Fluorphenyl)methylsulfon
Formel: C₇H₇FO₂S
MW: 174.2 g/mol
MDL Number: MFCD03094199
CAS-Nummer: 654-47-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge