4-Nitrophenylhydrazinhydrochlorid ≥95%
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
023917-25G 023917-50G
FLUO023917-25GEA 39.9 EUR InStock
FLUO023917-25G FLUO023917-50G
4-Nitrophenylhydrazinhydrochlorid ≥95%
4-Nitrophenylhydrazinhydrochlorid
Formel: C₆H₇N₃O₂·HCl
Melting Pt: 198 °C (Zersetzung)
MDL Number: MFCD00040592
CAS-Nummer: 636-99-7
EINECS: 211-273-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge