2-Brom-4-fluorbenzonitril
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL13212.POR 013212-KIT 013212-25G
CHMPFL13212.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13212.POR FLUO013212-KIT FLUO013212-25G
2-Brom-4-fluorbenzonitril
2-Brom-4-fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃BrFN
MDL Number: MFCD00672924
CAS-Nummer: 36282-26-5
EINECS: 252-949-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge