Dichlormethylvinylsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
104914-100G 104914-500G
SIAL104914-100GEA 107 EUR InStock
SIAL104914-100G SIAL104914-500G
Dichlormethylvinylsilan, Sigma-Aldrich®
Dichlormethylvinylsilan
Formel: C₃H₆Cl₂Si
MW: 141.07 g/mol
MDL Number: MFCD00000492
CAS-Nummer: 124-70-9
EINECS: 204-710-3
UN: 2985
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge