3-Methyl-2-cyclohexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
197718-1G 197718-5G
SIAL197718-1GEA 55.5 EUR InStock
SIAL197718-1G SIAL197718-5G
3-Methyl-2-cyclohexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-2-cyclohexen-1-ol
Formel: C₇H₁₂O
MDL Number: MFCD00001553
CAS-Nummer: 21378-21-2
EINECS: 244-353-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge