2,6-Toluoldiisocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
223867-5G 223867-1G
SIAL223867-5GEA 250 EUR InStock
SIAL223867-5G SIAL223867-1G
2,6-Toluoldiisocyanat, Sigma-Aldrich®
2,6-Toluoldiisocyanat
Formel: C₉H₆N₂O₂
MDL Number: MFCD00002010
CAS-Nummer: 91-08-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge