2-Methoxy-1-methylethylacetat (PGMEA), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
484431-18L 484431-1L 484431-4L
SIAL484431-18LEA 505 EUR InStock
SIAL484431-18L SIAL484431-1L SIAL484431-4L
2-Methoxy-1-methylethylacetat (PGMEA), Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-1-methylethylacetat (PGMEA)
Formel: C₆H₁₂O₃
Siedepunkt: 145,8 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –67 °C
Dichte: 0,968 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 45 °C
MDL Number: MFCD00038500
CAS-Nummer: 108-65-6
EINECS: 203-603-9
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge