Vanadyl(IV)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
550787-10G 550787-50G
SIAL550787-10GEA 69.1 EUR InStock
SIAL550787-10G SIAL550787-50G
Vanadyl(IV)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Vanadyl(IV)acetylacetonat
Formel: C₁₀H₁₄O₅V
MDL Number: MFCD00000032
CAS-Nummer: 3153-26-2
EINECS: 221-590-8
UN: 3285
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge