4-Brom-2-fluorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF844.1 008669-5G 008669-25G
CHMPCFF844.1EA 522 EUR InStock
CHMPCFF844.1 FLUO008669-5G FLUO008669-25G
4-Brom-2-fluorbenzoesäure
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrFO₂
MDL Number: MFCD00143263
CAS-Nummer: 112704-79-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge