Diethylnitrosoamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
N0756-10ML N0756-25ML
SIALN0756-10MLEA 195 EUR InStock
SIALN0756-10ML SIALN0756-25ML
Diethylnitrosoamin, Sigma-Aldrich®
Diethylnitrosoamin
Formel: C₄H₁₀N₂O
MDL Number: MFCD00013890
CAS-Nummer: 55-18-5
EINECS: 200-226-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge