4-Nitrobenzolthiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
N27209-25G N27209-5G
SIALN27209-25GEA 332 EUR InStock
SIALN27209-25G SIALN27209-5G
4-Nitrobenzolthiol, Sigma-Aldrich®
4-Nitrothiophenol
Formel: C₆H₅NO₂S
MDL Number: MFCD00007343
CAS-Nummer: 1849-36-1
EINECS: 217-436-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge