Methyl-p-anisat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W267902-1KG-K W267902-5KG-K
SIALW267902-1KG-KEA 257 EUR InStock
SIALW267902-1KG-K SIALW267902-5KG-K
Methyl-p-anisat, Sigma-Aldrich®
Methyl-p-anisat
Formel: C₉H₁₀O₃
MDL Number: MFCD00008437
CAS-Nummer: 121-98-2
EINECS: 204-513-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge