1,3-Dibrom-5-fluor-2-iodbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
004655-1G 004655-5G
FLUO004655-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO004655-1G FLUO004655-5G
1,3-Dibrom-5-fluor-2-iodbenzol
1,3-Dibrom-5-fluor-2-iodbenzol
Formel: C₆H₂Br₂FI
Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 135…135,6 °C
MDL Number: MFCD00042232
CAS-Nummer: 62720-29-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge