1-Brom-3-fluor-4-iodbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
001802-25G 001802-100G
FLUO001802-25GEA 30.8 EUR InStock
FLUO001802-25G FLUO001802-100G
1-Brom-3-fluor-4-iodbenzol
1-Brom-3-fluor-4-iodbenzol
Formel: C₆H₃BrFI
Siedepunkt: 241 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 46…49 °C
MDL Number: MFCD00010608
CAS-Nummer: 105931-73-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge