1-Brom-3-(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001480-5G 001480-25G 001480-100G
FLUO001480-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001480-5G FLUO001480-25G FLUO001480-100G
1-Brom-3-(trifluormethoxy)benzol
1-Brom-3-(trifluormethoxy)benzol
Formel: C₇H₄BrF₃O
Siedepunkt: 78…81 °C (55 mmHg)
Dichte: 1,635 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00040943
CAS-Nummer: 2252-44-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge