1-Brom-4-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)benzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
010258-25G 010258-5G
FLUO010258-25GEA 459 EUR InStock
FLUO010258-25G FLUO010258-5G
1-Brom-4-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)benzol
1-Bromo-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Formel: C₈H₅BrF₄O
MDL Number: MFCD00042190
CAS-Nummer: 68834-05-9
EINECS: 272-431-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge