2-Brom-4-fluorphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
004231-100G 004231-500G 004231-5G
FLUO004231-100GEA 148 EUR InStock
FLUO004231-100G FLUO004231-500G FLUO004231-5G
2-Brom-4-fluorphenol
2-Brom-4-fluorphenol
Formel: C₆H₄BrFO
MW: 191 g/mol
MDL Number: MFCD00010614
CAS-Nummer: 496-69-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge