2-Brom-5-fluorphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004232-25G 004232-100G
FLUO004232-25GEA 82.1 EUR InStock
FLUO004232-25G FLUO004232-100G
2-Brom-5-fluorphenol
2-Brom-5-fluorphenol
Formel: C₆H₄BrFO
MDL Number: MFCD00040939
CAS-Nummer: 147460-41-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge