1-Brom-2-iodbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
001124-100G 001124-25G
FLUO001124-100GEA 180 EUR InStock
FLUO001124-100G FLUO001124-25G
1-Brom-2-iodbenzol
1-Brom-2-iodbenzol
Formel: C₆H₄BrI
Siedepunkt: 250 °C (1013 hPa)
Dichte: 2,2571 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00001030
CAS-Nummer: 583-55-1
EINECS: 209-508-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge