1-Brom-4-iodbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
005440.50G 005440-100G 005440-25G
FLUO005440.50GEA 54.9 EUR InStock
FLUO005440.50G FLUO005440-100G FLUO005440-25G
1-Brom-4-iodbenzol
1-Brom-4-iodbenzol
Formel: C₆H₄BrI
MW: 282.91 g/mol
Siedepunkt: 245
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001051
CAS-Nummer: 589-87-7
EINECS: 209-662-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge