2-Bromanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005347-100G 005347-500G 005347-1KG
FLUO005347-100GEA 60.9 EUR InStock
FLUO005347-100G FLUO005347-500G FLUO005347-1KG
2-Bromanilin
2-Bromanilin
Formel: C₆H₆BrN
Siedepunkt: 229 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 27…31 °C
Dichte: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007632
CAS-Nummer: 615-36-1
EINECS: 210-421-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge