2-Bromanisol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A11692.14 A11692.22 A11692.36
A11692.14EA 35.4 EUR InStock
A11692.14 A11692.22 A11692.36
2-Bromanisol ≥98%
2-Bromanisol
Purity: 98% CAS No.: 578-57-4 Molecular Formula: C7H7BrO Formula Weight: 187.04 Flash Point: 96°(204°F) Refractive Index: 1.5740 Melting Point: 2-3° Boiling Point: 220-222° Beilstein Reference: 1859996 MDL No.: MFCD00000064
Formel: C₇H₇BrO
Siedepunkt: 220…222 °C
Melting Pt: 2…3 °C
Dichte: 1,511
Flash-Pt: 96 °C (204 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000064
CAS-Nummer: 578-57-4
EINECS: 209-425-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge