2-Brom-1,3,5-trimethoxybenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008951-1G 008951-5G 008951-25G
FLUO008951-1GEA 60.9 EUR InStock
FLUO008951-1G FLUO008951-5G FLUO008951-25G
2-Brom-1,3,5-trimethoxybenzol
2-Brom-1,3,5-trimethoxybenzol
Formel: C₉H₁₁BrO₃
MDL Number: MFCD00040757
CAS-Nummer: 1131-40-4
EINECS: 214-464-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge