4-Bromthiophenol 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
107460250 107461000 107460050
ACRO107460250EA 83.3 EUR InStock
ACRO107460250 ACRO107461000 ACRO107460050
4-Bromthiophenol 95%
4-Bromthiophenol
Formel: C₆H₅BrS
MW: 189.08 g/mol
Siedepunkt: 239
Melting Pt: 71…76 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004845
CAS-Nummer: 106-53-6
EINECS: 203-407-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 76 °C
GC ≥94 %
Specific gravity (20/20 °C) 0.819 to 0.824
Acid value ≤8 mg KOH/g
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge