2-Nitrobenzaldehyd 98
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A11501.14 A11501.22 A11501.36
A11501.14EA 46.5 EUR InStock
A11501.14 A11501.22 A11501.36
2-Nitrobenzaldehyd 98
2-Nitrobenzaldehyd
Purity: 98+% CAS No.: 552-89-6 Molecular Formula: C7H5NO3 Formula Weight: 151.12 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 43-46° Boiling Point: 153°/23mm Beilstein Reference: 742624 Merck Reference: 14,6587 MDL No.: MFCD00007132
Formel: C₇H₅NO₃
MW: 151.12 g/mol
Siedepunkt: 153 °C (23 mmHg)
Melting Pt: 43…46 °C
Dichte: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007132
CAS-Nummer: 552-89-6
EINECS: 209-025-3
Merck Index: 12,06684
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge