2-Nitrobenzaldehyd
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SB01264.1 SB01264EA SB01264EE
MAYBSB01264.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB01264.1 MAYBSB01264EA MAYBSB01264EE
2-Nitrobenzaldehyd
2-Nitrobenzaldehyd
Formel: C₇H₅NO₃
MW: 151.12 g/mol
Siedepunkt: 285
Melting Pt: 41…43 °C
Dichte: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007132
CAS-Nummer: 552-89-6
EINECS: 209-025-3
Merck Index: 12,06684
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge